(Ethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyltriphenylphosphonium bromide
119040250 119041000 119045000
ACRO119040250EA 27.6 EUR
ACRO119040250 ACRO119041000 ACRO119045000
(Ethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
(Ethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₀H₂₀BrP
Molecular Weight: 371,26 g/mol
Schmelzpunkt: 206,5…208.5 °C
Flammpunkt: >200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011838
CAS-Nummer: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206.5 to 208.5 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %