(Ethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyltriphenylphosphonium bromide
B23096.14 B23096.22 B23096.36
B23096.14EA 27.5 EUR
B23096.14 B23096.22 B23096.36
(Ethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(Ethyl)triphenylphosphoniumbromid
Purity: 98+% CAS No.: 1530-32-1 Molecular Formula: C20H20BrP Formula Weight: 371.26 Flash Point: 200°(392°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 3599630 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011838
Formel: C₂₀H₂₀BrP
Molecular Weight: 371,26 g/mol
Schmelzpunkt: 206…210 °C
Flammpunkt: >200 °C (392 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011838
CAS-Nummer: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
UN: 3077
ADR: 9,III