(Methyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
156950100
156951000
156950025
156955000
ACRO156950100EA
24.8
EUR
ACRO156950100
ACRO156951000
ACRO156950025
ACRO156955000
(Methyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
(Methyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₁₉H₁₈BrP Schmelzpunkt: 230…234 °C Flammpunkt: >240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011804 CAS-Nummer: 1779-49-3 EINECS: 217-218-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 230 to 234 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |