(Methyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
130079-500G 130079-100G 130079-25G
SIAL130079-500GEA 177 EUR
SIAL130079-500G SIAL130079-100G SIAL130079-25G
(Methyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(Methyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₁₉H₁₈BrP
Molecular Weight: 357.23 g/mol
Schmelzpunkt: 232
Flammpunkt: >240 °C
MDL: MFCD00011804
CAS-Nummer: 1779-49-3
EINECS: 217-218-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III