Tributylphosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: TBP
90827-100ML 90827-25ML 90827-500ML
SIAL90827-100MLEA 113 EUR
SIAL90827-100ML SIAL90827-25ML SIAL90827-500ML
Tributylphosphin, Sigma-Aldrich®
Tributylphosphin
Formel: C₁₂H₂₇P
Molecular Weight: 202.32 g/mol
Siedepunkt: 240
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 0.8165 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40
MDL: MFCD00009462
CAS-Nummer: 998-40-3
EINECS: 213-651-2
UN: 3254
ADR: 4.2 I