Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
FL7316.POR 007316-25G
CHMPFL7316.POREA 0 EUR
CHMPFL7316.POR FLUO007316-25G
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat
Formel: C₁₆H₃₆BF₄N
Molecular Weight: 329,27 g/mol
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011634
CAS-Nummer: 429-42-5
EINECS: 207-058-8