Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
217964-100G 217964-25G 217964-5G
SIAL217964-100GEA 341 EUR
SIAL217964-100G SIAL217964-25G SIAL217964-5G
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat
Formel: C₁₆H₃₆BF₄N
Molecular Weight: 329,27 g/mol
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011634
CAS-Nummer: 429-42-5
EINECS: 207-058-8