Tetraethylammoniumtetrafluoroborat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrylammonium tetrafluoroborate
221610250
221611000
221615000
ACRO221610250EA
68
EUR
ACRO221610250
ACRO221611000
ACRO221615000
Tetraethylammoniumtetrafluoroborat 99%
Tetraethylammoniumtetrafluoroborat
Formel:
C₈H₂₀BF₄N Molecular Weight: 217,06 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011827 CAS-Nummer: 429-06-1 EINECS: 207-055-1 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (4 % in acetonitrile) Clear to almost clear colorless |
Elemental Analysis | ≥98.5 % |