Tetraethylammoniumtetrafluoroborat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetrylammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86618-25G
86618-5G
86618-25GEA
363
EUR
86618-25G
86618-5G
Tetraethylammoniumtetrafluoroborat, Supelco®
Tetraethylammoniumtetrafluoroborat
Formel:
C₈H₂₀BF₄N Schmelzpunkt: 365…368 °C |
MDL:
MFCD00011827 CAS-Nummer: 429-06-1 EINECS: 207-055-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |