Cetrimoniumbromid
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: Hexadecyltrimethylammoniumbromid, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, CTAB, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, Cetyltrimethylammoniumbromid
A0805.0500
A0805.0500EA 142 EUR
A0805.0500
Cetrimoniumbromid
Cetrimoniumbromid
Formel: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Molecular Weight: 364,45 g/mol
Schmelzpunkt: 237…243 °C
Flammpunkt: 244 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011772
CAS-Nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034