Cetrimoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hexadecyltrimethylammoniumbromid, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, CTAB, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, Cetyltrimethylammoniumbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14119.0100 8.14119.0500
8.14119.0100EA 40.7 EUR
8.14119.0100 8.14119.0500
Cetrimoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cetrimoniumbromid
Formel: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Molecular Weight: 364,45 g/mol
Schmelzpunkt: 237…243 °C
Flammpunkt: 244 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011772
CAS-Nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.192 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 256 °C
Molar Mass 364.45 g/mol
Bulk Density 390 kg/m3
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material