Cetrimoniumbromid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hexadecyltrimethylammoniumbromid, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, CTAB, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, Cetyltrimethylammoniumbromid
22610.132EA 19.9 EUR
22610.132 22610.180 22610.290 22610.460
Cetrimoniumbromid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR®
Cetrimoniumbromid
Formel: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Molecular Weight: 364,45 g/mol
Schmelzpunkt: 237…243 °C
Flammpunkt: 244 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011772
CAS-Nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm