Cetrimoniumbromid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hexadecyltrimethylammoniumbromid, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, CTAB, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, Cetyltrimethylammoniumbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
52367-50G-F 52367-10G-F
52367-50G-FEA 624 EUR
52367-50G-F 52367-10G-F
Cetrimoniumbromid, Supelco®
Cetrimoniumbromid
Formel: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Molecular Weight: 364,45 g/mol
Schmelzpunkt: 237…243 °C
Flammpunkt: 244 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011772
CAS-Nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8bdb301d0bfcc8a5b3ecce733f5a9712ee49060&vid=c198d42b4526e5d41f6ffef91b011a5b46c3cc94&prid=web&clid=SAPDAM