Cetrimoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hexadecyltrimethylammoniumbromid, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, CTAB, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, Cetyltrimethylammoniumbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H9151-100G H9151-25G H9151-250G
SIALH9151-100GEA 147 EUR
SIALH9151-100G SIALH9151-25G SIALH9151-250G
Cetrimoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Cetrimoniumbromid
Formel: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Molecular Weight: 364.45 g/mol
Schmelzpunkt: 237…243 °C
Flammpunkt: 244 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011772
CAS-Nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034