Tetrabutylammoniumbromid ≥99,0% (durch argentometrische Titration) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18839.0250
8.18839.0010
8.18839.0250EA
111
EUR
8.18839.0250
8.18839.0010
Tetrabutylammoniumbromid ≥99,0% (durch argentometrische Titration) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumbromid
Formel:
C₁₆H₃₆BrN Molecular Weight: 322,37 g/mol Schmelzpunkt: 100…103 °C Dichte: 1,148 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011633 CAS-Nummer: 1643-19-2 EINECS: 216-699-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (argentometric) | ≥ 99.0 % |
Identity (IR) | passes test |
Molar Mass | 322.37 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Density | 1.15 g/cm3 |