Tetraethylammoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrylammoniumbromid
A13835.0BEA
119
EUR
A13835.0B
A13835.30
A13835.0I
Tetraethylammoniumbromid ≥98%
Tetraethylammoniumbromid
Formel:
C₈H₂₀BrN Molecular Weight: 210,16 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 285 °C (Zersetzung) Dichte: 1,397 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011825 CAS-Nummer: 71-91-0 EINECS: 200-769-4 Merck Index: 14,9199 |