Tetraethylammoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrylammoniumbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22147.0050EA
30.4
EUR
8.22147.9999
8.22147.9050
8.22147.0050
8.22147.0250
8.22147.1000
Tetraethylammoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammoniumbromid
Formel:
C₈H₂₀BrN Molecular Weight: 210,16 g/mol Schmelzpunkt: > 285 °C Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011825 CAS-Nummer: 71-91-0 EINECS: 200-769-4 Merck Index: 13,09274 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 2795 g/l (25 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 210.16 g/mol |
Density | 1.397 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |