Tetraheptylammoniumbromid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
218160250 218161000
ACRO218160250EA 124 EUR
ACRO218160250 ACRO218161000
Tetraheptylammoniumbromid 99%
Tetraheptylammoniumbromid
Formel: C₂₈H₆₀BrN
Molecular Weight: 490,7 g/mol
Schmelzpunkt: 89…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011861
CAS-Nummer: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %