Tetraheptylammoniumbromid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A15218.06 A15218.14 A15218.22
A15218.06EA 34.8 EUR
A15218.06 A15218.14 A15218.22
Tetraheptylammoniumbromid ≥99%
Tetraheptylammoniumbromid
Purity: 99% CAS No.: 4368-51-8 Molecular Formula: [CH3(CH2)6]4NBr Formula Weight: 490.70 Melting Point: 87-89° MDL No.: MFCD00011861
Formel: C₂₈H₆₀BrN
Molecular Weight: 490,7 g/mol
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011861
CAS-Nummer: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3