Tetraheptylammoniumbromid, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
87296-10G-F
87296-50G-F
87296-10G-FEA
348
EUR
87296-10G-F
87296-50G-F
Tetraheptylammoniumbromid, Supelco®
Tetraheptylammoniumbromid
Formel:
C₂₈H₆₀BrN Schmelzpunkt: 96 °C |
MDL:
MFCD00011861 CAS-Nummer: 4368-51-8 EINECS: 224-459-3 |