Tetraheptylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
87301-10G 87301-50G
SIAL87301-10GEA 80.8 EUR
SIAL87301-10G SIAL87301-50G
Tetraheptylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetraheptylammoniumbromid
Formel: C₂₈H₆₀BrN
Molecular Weight: 490,7 g/mol
Schmelzpunkt: 96 °C
MDL: MFCD00011861
CAS-Nummer: 4368-51-8
EINECS: 224-459-3