Tetrahexylammoniumbromid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
420400250 420401000
ACRO420400250EA 84.2 EUR
ACRO420400250 ACRO420401000
Tetrahexylammoniumbromid 99%
Tetrahexylammoniumbromid
Formel: C₂₄H₅₂BrN
Molecular Weight: 434,59 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Dichte: 1,0036 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011858
CAS-Nummer: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ