Tetrahexylammoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A11372.09
A11372.18
A11372.30
A11372.09EA
46.6
EUR
A11372.09
A11372.18
A11372.30
Tetrahexylammoniumbromid ≥98%
Tetrahexylammoniumbromid
Purity: 98%
CAS No.: 4328-13-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]4NBr
Formula Weight: 434.60
Melting Point: ca 95-100°
Beilstein Reference: 3637302
Formel:
C₂₄H₅₂BrN Molecular Weight: 434,59 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 95…100 °C Dichte: 1,0036 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011858 CAS-Nummer: 4328-13-6 EINECS: 224-363-1 |