Tetrahexylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252816-25G 252816-5G
SIAL252816-25GEA 102 EUR
SIAL252816-25G SIAL252816-5G
Tetrahexylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetrahexylammoniumbromid
Formel: C₂₄H₅₂BrN
Molecular Weight: 434,59 g/mol
Schmelzpunkt: 104 °C
Dichte: 1,0036 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011858
CAS-Nummer: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1