Tetramethylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A17907.03
A17907.06
A17907.03EA
65.4
EUR
A17907.03
A17907.06
Tetramethylphosphoniumbromid ≥98%
Tetramethylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 4519-28-2
Molecular Formula: (CH3)4PBr
Formula Weight: 171.03
MDL No.: MFCD00011802
Formel:
C₄H₁₂BrP Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011802 CAS-Nummer: 4519-28-2 |