Tetraoctylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetra-n-octylammonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
294136-25G 294136-5G
SIAL294136-25GEA 127 EUR
SIAL294136-25G SIAL294136-5G
Tetraoctylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetraoctylammoniumbromid
Formel: C₃₂H₆₈BrN
Molecular Weight: 546.8 g/mol
Schmelzpunkt: 96
Flammpunkt: 100
MDL: MFCD00011863
CAS-Nummer: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9