Tetrapentylammoniumbromid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetraamylammoniumbromid
221480050 221480250 221481000
ACRO221480050EA 39.1 EUR
ACRO221480050 ACRO221480250 ACRO221481000
Tetrapentylammoniumbromid 99+%
Tetrapentylammoniumbromid
Formel: C₂₀H₄₄BrN
Molecular Weight: 378,48 g/mol
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Dichte: 1,0662 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011856
CAS-Nummer: 866-97-7
EINECS: 212-756-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
Titration Argentometric ≥99.0 %