Tetrapropylammoniumbromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: TPABr
209370250 209371000 209375000 209370025
ACRO209370250EA 19.3 EUR
ACRO209370250 ACRO209371000 ACRO209375000 ACRO209370025
Tetrapropylammoniumbromid 98%
Tetrapropylammoniumbromid
Formel: C₁₂H₂₈BrN
Molecular Weight: 266.27 g/mol
Schmelzpunkt: 266…272 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011840
CAS-Nummer: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %