Tetraethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrylammoniumchlorid
86614-100G
86614-25G
SIAL86614-100GEA
548
EUR
SIAL86614-100G
SIAL86614-25G
Tetraethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammoniumchlorid
Formel:
C₈H₂₀ClN Schmelzpunkt: 285 °C Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011828 CAS-Nummer: 56-34-8 EINECS: 200-267-5 Merck Index: 12,09341 |