Tetraethylammoniumchlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrylammoniumchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86616-25G 86616-5G
86616-25GEA 471 EUR
86616-25G 86616-5G
Tetraethylammoniumchlorid, Supelco®
Tetraethylammoniumchlorid
Formel: C₈H₂₀ClN
Molecular Weight: 165,71 g/mol
Schmelzpunkt: 285 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011828
CAS-Nummer: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Merck Index: 12,09341
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9674c1ebbbd0eaaae61ecc359d03e84c86e9c66e&vid=35ac17667fc5c5e2c186d111b44a6053ef72c080&prid=web&clid=SAPDAM