Tetraethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrylammoniumchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T2265-100G T2265-25G
SIALT2265-100GEA 119 EUR
SIALT2265-100G SIALT2265-25G
Tetraethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammoniumchlorid
Formel: C₈H₂₀ClN
Schmelzpunkt: 285 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011828
CAS-Nummer: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Merck Index: 12,09341