Tetramethylammoniumchlorid 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: TMACl
138331000 138332500 138330010
ACRO138331000EA 33.5 EUR
ACRO138331000 ACRO138332500 ACRO138330010
Tetramethylammoniumchlorid 98+%
Tetramethylammoniumchlorid
Formel: (CH₃)₄NCl
Molecular Weight: 109,60 g/mol
Schmelzpunkt: 420 °C
Dichte: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: ≥ 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011628
CAS-Nummer: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %
Stabilizer ≤0.05 % tert-Butylcatechol