Tetramethylammoniumchlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TMACl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
74202-250G-F 74202-50G-F
74202-250G-FEA 205 EUR
74202-250G-F 74202-50G-F
Tetramethylammoniumchlorid, Supelco®
Tetramethylammoniumchlorid
Formel: (CH₃)₄NCl
Molecular Weight: 109.60 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011628
CAS-Nummer: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49a48fb1fe79b050738f210d748918a923e75d53&vid=88d655f6decf0e8c0e7703477b7372452d9bba7c&prid=web&clid=SAPDAM