Tetramethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TMACl
T19526-100G T19526-500G T19526-5G
SIALT19526-100GEA 42.2 EUR
SIALT19526-100G SIALT19526-500G SIALT19526-5G
Tetramethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammoniumchlorid
Formel: (CH₃)₄NCl
Molecular Weight: 109,60 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011628
CAS-Nummer: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III