Acetylcholinchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Acetylcholiniumchlorid, (2-Acetoxyethyl)trimethylammoniumchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400

A2661-100G A2661-25G
SIALA2661-100GEA 272 EUR
SIALA2661-100G SIALA2661-25G
Acetylcholinchlorid, Sigma-Aldrich®
Acetylcholinchlorid
Formel: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
Molecular Weight: 181.66 g/mol
Schmelzpunkt: 151
Dichte: 1.263 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011698
CAS-Nummer: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Merck Index: 13,00089

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR