Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L13303.09
L13303.18
L13303.09EA
41.4
EUR
L13303.09
L13303.18
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat ≥98%
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat
Purity: 98%
CAS No.: 87749-50-6
Molecular Formula: C16H36FN.3H2O
Formula Weight: 315.52 (261.47anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 54-60°
Beilstein Reference: 3761900
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00149981
Formel:
C₁₆H₃₆FN·3H₂O Schmelzpunkt: 54…60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149981 CAS-Nummer: 87749-50-6 EINECS: 207-057-2 UN: 1759 ADR: 8,III |