Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
86872-10G 86872-250G 86872-50G
SIAL86872-10GEA 66.3 EUR
SIAL86872-10G SIAL86872-250G SIAL86872-50G
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat
Formel: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Molecular Weight: 315,51 g/mol
Schmelzpunkt: 62…63 °C
MDL: MFCD00149981
CAS-Nummer: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II