Tetrabutylphosphoniumiodid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16792.06 A16792.14
A16792.06EA 47.2 EUR
A16792.06 A16792.14
Tetrabutylphosphoniumiodid ≥98%
Tetrabutylphosphoniumiodid
Purity: 98% CAS No.: 3115-66-0 Molecular Formula: C16H36IP Formula Weight: 386.34 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD00050246
Formel: C₁₆H₃₆IP
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050246
CAS-Nummer: 3115-66-0