Tetraethylammoniumiodid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: TEAI, Tetrylammonium iodide
A11783.0B A11783.18 A11783.30
A11783.0BEA 452 EUR
A11783.0B A11783.18 A11783.30
Tetraethylammoniumiodid ≥98%
Tetraethylammoniumiodid
Purity: 98+% CAS No.: 68-05-3 Molecular Formula: (CH3CH2)4NI Formula Weight: 257.17 Melting Point: ca 320° dec. Beilstein Reference: 3562649
Formel: C₈H₂₀IN
Schmelzpunkt: ∼ 320 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,566 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011829
CAS-Nummer: 68-05-3
EINECS: 200-676-9