Butyrylthiocholiniodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Butyrylthiocholiniumiodid, (Propylcarbonylthioethyl)trimethylammoniumiodid, (2-(Butyrylthio)ethyl)trimethylammoniumiodid, (2-Butyrylthioethyl)trimethylammoniumiodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
20820-1G 20820-25G 20820-5G
SIAL20820-1GEA 31.7 EUR
SIAL20820-1G SIAL20820-25G SIAL20820-5G
Butyrylthiocholiniodid, Sigma-Aldrich®
Butyrylthiocholiniodid
Formel: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Molecular Weight: 317,23 g/mol
Schmelzpunkt: 172 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00011845
CAS-Nummer: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7