Acetylthiocholiniodid
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Acetylthioethyl)trimethylammoniumiodid, Acetylthiocholiniumiodid
30138282-25G
30138282-5G
MOLE30138282-25GEA
419
EUR
MOLE30138282-25G
MOLE30138282-5G
Acetylthiocholiniodid
Acetylthiocholiniodid
Formel:
H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I Molecular Weight: 289,18 g/mol Schmelzpunkt: 204 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011819 CAS-Nummer: 1866-15-5 EINECS: 217-474-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |