Tetrabutylammoniumhydrogensulfat 99% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrabutylammoniumbisulfat
420100100 420100500 420105000
ACRO420100100EA 213 EUR
ACRO420100100 ACRO420100500 ACRO420105000
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat 99% für die HPLC
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV (10 % in water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Membrane filtration test (10 % in water) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test