Benzyltriethylammoniumchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzyl triethylammonium chloride
164021000
164025000
164020025
ACRO164021000EA
26.2
EUR
ACRO164021000
ACRO164025000
ACRO164020025
Benzyltriethylammoniumchlorid 98%
Benzyltriethylammoniumchlorid
Formel:
C₁₃H₂₂ClN Molecular Weight: 227,78 g/mol Schmelzpunkt: 185 °C (Zersetzung) Flammpunkt: >275 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011824 CAS-Nummer: 56-37-1 EINECS: 200-270-1 ADR: 4.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
Water | ≤2.0 % (K.F.) |