Benzyltriethylammoniumchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzyl triethylammonium chloride
A13268.22 A13268.36
A13268.22EA 25.8 EUR
A13268.22 A13268.36
Benzyltriethylammoniumchlorid ≥99%
Benzyltriethylammoniumchlorid
Purity: 99% CAS No.: 56-37-1 Molecular Formula: (CH3CH2)3N(CH2C6H5)Cl Formula Weight: 227.78 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 3574984
Formel: C₁₃H₂₂ClN
Molecular Weight: 227,78 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 190 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011824
CAS-Nummer: 56-37-1
EINECS: 200-270-1