Benzyltriethylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Benzyl triethylammonium chloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.10298.0100 8.10298.0500 8.10298.9040
8.10298.0100EA 38.6 EUR
8.10298.0100 8.10298.0500 8.10298.9040
Benzyltriethylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzyltriethylammoniumchlorid
Formel: C₁₃H₂₂ClN
Molecular Weight: 227,78 g/mol
Schmelzpunkt: 190…192 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011824
CAS-Nummer: 56-37-1
EINECS: 200-270-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 630 g/l (20 °C)
Melting Point 190 - 192 °C (decomposition)
Molar Mass 227.78 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 100 °C
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR