Benzyltriethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Benzyl triethylammonium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
146552-100G 146552-25G 146552-500G
SIAL146552-100GEA 37.7 EUR
SIAL146552-100G SIAL146552-25G SIAL146552-500G
Benzyltriethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzyltriethylammoniumchlorid
Formel: C₁₃H₂₂ClN
Molecular Weight: 227,78 g/mol
Schmelzpunkt: 190…192 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011824
CAS-Nummer: 56-37-1
EINECS: 200-270-1