Benzethoniumchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hyamine® 1622
105381000 105385000 105380025
ACRO105381000EA 67.7 EUR
ACRO105381000 ACRO105385000 ACRO105380025
Benzethoniumchlorid 97%
Benzethoniumchlorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
Molecular Weight: 448.09 g/mol
Schmelzpunkt: 158…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011742
CAS-Nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01074
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤5 % (105 °C, 4 hrs)
Zinc (Zn) ≤500 ppm
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable