Benzethoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hyamine® 1622
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B8879-100G B8879-250G B8879-500G
SIALB8879-100GEA 75.1 EUR
SIALB8879-100G SIALB8879-250G SIALB8879-500G
Benzethoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzethoniumchlorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
Molecular Weight: 448,09 g/mol
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011742
CAS-Nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01074