Dicyclohexylphosphin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

666572-25G 666572-5G
SIAL666572-25GEA 768 EUR
SIAL666572-25G SIAL666572-5G
Dicyclohexylphosphin, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexylphosphine
Formel: C₁₂H₂₃P
Siedepunkt: 281…283 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,904 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014296
CAS-Nummer: 829-84-5
EINECS: 212-590-9
UN: 2845
ADR: 4.2,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR