Tricyclohexylphosphin, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44854.03 44854.06
44854.03EA 26.7 EUR
44854.03 44854.06
Tricyclohexylphosphin, technische Qualität
Tricyclohexylphosphine
CAS No.: 2622-14-2 Molecular Formula: (C6H11)3P Formula Weight: 280.42 Physical Form: Solid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White to off-white Odour: Unpleasant Melting Point: 76-78° MDL No.: MFCD00003853
Formel: C₁₈H₃₃P
Molecular Weight: 280.43 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C (0.02 mmHg)
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003853
CAS-Nummer: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2